Kluczowe dokumenty
ABN2268M
Sigma-Aldrich
Anti-proSAAS
serum, from rabbit
Synonim(y):
IA-4, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor, Proprotein convertase 1 inhibitor, pro-SAAS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK1N(27344)
mouse ... Pcsk1N(30052)
Opis ogólny
ProSAAS (UniProt: Q9QXV0; znany również jako IA-4, Proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor, Proprotein convertase 1 inhibitor, pro-SAAS) jest kodowany przez gen Pcsk1n (Gene ID: 30052) u myszy. ProSAAS to małe białko wydzielnicze, które ulega ekspresji głównie w tkankach nerwowych i neuroendokrynnych i działa jako chaperon antyagregacyjny. Jego obecność wydaje się być ograniczona tylko do kręgowców. ProSAAS ssaków nie ulega ani glikozylacji, ani fosforylacji, ale ulega proteolitycznemu rozszczepieniu na kilku parach reszt zasadowych, pozostawiając nienaruszony region rdzenia. Wiadomo, że proSAAS wchodzi w interakcje z konwertazą proproteinową subtilisin/kexin typu 1 (PCSK1) poprzez C-końcową domenę hamującą (aa 219-258). W tkankach nerwowych proSAAS wykazuje działanie neuroprotekcyjne i wykazano, że blokuje cytotoksyczność indukowaną alfa-synukleiną w hodowlach neuronów dopaminergicznych i komórkach SH-SY5Y. Badania in vitro wykazały, że proSAAS może również zapobiegać fibrylacji peptydu amyloidowego beta 1-42 w sposób zależny od dawki, a reszty 97-180 są wystarczające do jego funkcji antyagregacyjnej przeciwko peptydom amyloidowym. Wykazano, że włączenie rekombinowanego proSAAS do pożywki komórek Neuro2a blokuje neurocytotoksyczne działanie peptydu amyloidowego 1-42.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa proSAAS w komórkach ludzkich, mysich i szczurzych. Jego celem jest epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Fragment rekombinowany ze znacznikiem His odpowiadający pierwszym 180 aminokwasom mysiego ProSAAS.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła proSAAS w komórkach AtT-20. (Dzięki uprzejmości dr Iris Lindberg @ University of Maryland).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła proSAAS w zastosowaniach immunofluorescencji (Jarvela, T.S., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(32):E4708-15; Hoshino, A., et. al. (2014). J Neurochem. 128(3):419-30; Guest, P.C., et. al. (2002). J Endocrinol. 175(3):637-47).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła proSAAS w A immunoprecypitowanym z lizatów mózgu myszy (Hoshino, A., et. al. (2014). J Neurochem. 128(3):419-30). Uwagi: Traktowanie blotów 1% glutaraldehydem w PBS przez 30 minut przed blokowaniem znacznie zwiększyło sygnał proSAAS i zmniejszyło tło.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła proSAAS w komórkach SH-SY5Y (Jarvela, T.S., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(32):E4708-15).
Przeciwciało anty-proSAAS, nr kat. ABN2268, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko ProSAAS i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in His-tagged mouse proSAAS recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-tagged mouse proSAAS recombinant protein. Note: For most biological samples a range of 1:1000 for Western blotting and 1:500 for IHC is recommended.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~19 kDa; obliczono 27,27 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1