Kluczowe dokumenty
SAB2109115
Sigma-Aldrich
Anti-CD8A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD8, Leu2, MAL, p32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(57396)
Opis ogólny
Antygen CD8 to glikoproteina znajdująca się na powierzchni komórek większości cytotoksycznych limfocytów T, która pośredniczy w skutecznych interakcjach komórka-komórka w układzie odpornościowym. Antygen CD8 działa jako korepresor z receptorem limfocytu T na limfocycie T w celu rozpoznania antygenów prezentowanych przez komórkę prezentującą antygen (APC) w kontekście cząsteczek MHC klasy I. Rdzeń receptora funkcjonuje jako homodimer składający się z dwóch łańcuchów alfa lub jako heterodimer składający się z jednego łańcucha alfa i jednego łańcucha beta. Zarówno łańcuchy alfa, jak i beta mają znaczną homologię ze zmiennymi łańcuchami lekkimi immunoglobulin. Gen ten koduje izoformy łańcucha alfa CD8. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CD8A
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GKRLGDTFVLTLSDFRRENEGYYFCSALSNSIMYFSHFVPVFLPAKPTTT
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2109115-100UL4061841352167