Kluczowe dokumenty
SAB2109077
Sigma-Aldrich
Anti-P2RY1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
P2Y1, P2y1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, horse, mouse, rabbit, guinea pig, rat, canine, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RY1(57396)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Rodzina ta ma kilka podtypów receptorów o różnej selektywności farmakologicznej, która w niektórych przypadkach pokrywa się, dla różnych nukleotydów adenozyny i urydyny. Receptor ten działa jako receptor dla zewnątrzkomórkowego ATP i ADP. W płytkach krwi wiązanie z ADP prowadzi do mobilizacji wewnątrzkomórkowych jonów wapnia poprzez aktywację fosfolipazy C, zmianę kształtu płytek krwi i prawdopodobnie do agregacji płytek krwi. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego P2RY1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VAIWMFVFHMKPWSGISVYMFNLALADFLYVLTLPALIFYYFNKTDWIFG
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)