Kluczowe dokumenty
SAB2108768
Sigma-Aldrich
Anti-CLK4 (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DKFZp686A20267
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, human, guinea pig, rabbit, canine, horse, mouse, bovine
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLK4(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych podobnych do CDC2 (CLK). Ta kinaza białkowa może oddziaływać i fosforylować białka bogate w serynę i argininę (SR), o których wiadomo, że odgrywają ważną rolę w tworzeniu spliceosomów, a zatem mogą być zaangażowane w regulację alternatywnego splicingu. Badania przeprowadzone na izraelskim szczurze piaskowym Psammomys obesus sugerują, że ubikwityna podobna do 5 (UBL5/BEACON), wysoce konserwatywne białko podobne do ubikwityny, może oddziaływać z tą kinazą i regulować jej aktywność. Zaobserwowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale ich pełna długość nie została jeszcze określona.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CLK4
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RSRRSSPKRKRNRHCSSHQSRSKSHRRKRSIEDDEEGHLICQSGDVLR
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)