SAB2108742
Anti-PPARGC1A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- PGC-1(alpha), Anti- PGC-1v, Anti- PGC1, Anti- PGC1A, Anti-LEM6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
91 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, guinea pig, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
nr dostępu
NM_013261
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARGC1A(10891)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)