Kluczowe dokumenty
SAB2108687
Sigma-Aldrich
Anti-LYCAT
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- AGPAT8, Anti- FLJ37965, Anti- LYCAT, Anti- UNQ1849, Anti-ALCAT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_001002257
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYCAT(253558)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human LYCAT
Działania biochem./fizjol.
LYCAT is an acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase. It possesses both lysophosphatidylinositol acyltransferase (LPIAT) and lysophosphatidylglycerol acyltransferase (LPGAT) activities. LYCAT recognizes both monolysocardiolipin and dilysocardiolipin as substrates with a preference for linoleoyl-CoA and oleoyl-CoA as acyl donors. LYCAT acts as a remodeling enzyme for cardiolipin, a major membrane polyglycerophospholipid. It converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid (PA) with a relatively low activity. LYCAT is required for establishment of the hematopoietic and endothelial lineages.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YLYSLVKWYFIITIVIFVLQERIFGGLEIIELACYRLLHKQPHLNSKKNE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)