Kluczowe dokumenty
SAB2108587
Sigma-Aldrich
Anti-ACVR1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- ACVRLK2, Anti- ALK2, Anti- FOP, Anti- SKR1, Anti-ACTRI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, goat, mouse, bovine, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_001105
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1(90)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ACVR1
Działania biochem./fizjol.
Receptory aktywiny są białkami transbłonowymi, składającymi się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążącej ligand z regionem bogatym w cysteinę, domeny transbłonowej i domeny cytoplazmatycznej o przewidywanej specyficzności serynowo-treoninowej. Receptory typu I są niezbędne do sygnalizacji; a receptory typu II są wymagane do wiązania ligandów i ekspresji receptorów typu I. Receptory typu I i II tworzą stabilny kompleks po związaniu ligandu, co powoduje fosforylację receptorów typu I przez receptory typu II. ACVR1 jest receptorem aktywiny A typu I, który sygnalizuje szczególną odpowiedź transkrypcyjną w połączeniu z receptorami aktywiny typu II. Aktywiny są dimerycznymi czynnikami wzrostu i różnicowania, które należą do nadrodziny transformującego czynnika wzrostu-beta (TGF-beta) strukturalnie powiązanych białek sygnalizacyjnych. Aktywiny sygnalizują poprzez heteromeryczny kompleks receptorowych kinaz serynowych, które obejmują co najmniej dwa receptory typu I (I i IB) i dwa receptory typu II (II i IIB). Wszystkie te receptory są białkami transbłonowymi, składającymi się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążącej ligand z regionem bogatym w cysteinę, domeny transbłonowej i domeny cytoplazmatycznej o przewidywanej specyficzności serynowo-treoninowej. Receptory typu I są niezbędne do sygnalizacji; a receptory typu II są wymagane do wiązania ligandów i ekspresji receptorów typu I. Receptory typu I i II tworzą stabilny kompleks po związaniu ligandu, co powoduje fosforylację receptorów typu I przez receptory typu II. Gen ten koduje receptor aktywiny A typu I, który sygnalizuje szczególną odpowiedź transkrypcyjną w połączeniu z receptorami aktywiny typu II.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TCKTPPSPGQAVECCQGDWCNRNITAQLPTKGKSFPGTQNFHLEVGLIIL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)