Kluczowe dokumenty
SAB2108283
Sigma-Aldrich
Anti-ATF3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, dog, horse, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF3(467)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ATF3
Działania biochem./fizjol.
Białko to wiąże element odpowiedzi cAMP (CRE) (konsensus: 5′-GTGACGT[AC][AG]-3′), sekwencję obecną w wielu wirusowych i komórkowych promotorach. ATF3 hamuje transkrypcję z promotorów z miejscami ATF. Może hamować transkrypcję poprzez stabilizację wiązania kofaktorów hamujących w promotorze. Izoforma 2 aktywuje transkrypcję prawdopodobnie poprzez sekwestrację hamujących kofaktorów z dala od promotorów. Aktywujący czynnik transkrypcyjny 3 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych ssaków aktywujących czynnik transkrypcyjny / białko CREB (CREB). Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkrypcji kodujących dwie różne izoformy. Dłuższa izoforma raczej hamuje niż aktywuje transkrypcję z promotorów z elementami wiążącymi ATF. Krótsza izoforma (deltaZip2) nie posiada motywu dimeryzacji białka suwaka leucynowego i nie wiąże się z DNA, a stymuluje transkrypcję prawdopodobnie poprzez sekwestrację hamujących kofaktorów z dala od promotora. Możliwe jest, że alternatywny splicing genu ATF3 może być fizjologicznie ważny w regulacji genów docelowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTECLQKESEK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)