Kluczowe dokumenty
SAB2108250
Sigma-Aldrich
Anti-TXNIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, rat, dog, sheep, guinea pig, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TXNIP(10628)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TXNIP
Działania biochem./fizjol.
TXNIP może działać jako mediator stresu oksydacyjnego poprzez hamowanie aktywności tioredoksyny lub ograniczanie jej biodostępności. Oddziałuje z COPS5 i przywraca indukowaną przez COPS5 supresję stabilności CDKN1B, blokując pośredniczoną przez COPS5 translokację CDKN1B z jądra do cytoplazmy. Działa jako represor transkrypcji, prawdopodobnie działając jako cząsteczka pomostowa między czynnikami transkrypcyjnymi a kompleksami korepresorowymi, a nadekspresja indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego G0 / G1. Jest wymagana do dojrzewania komórek naturalnych zabójców.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DTPEAPPCYMDVIPEDHRLESPTTPLLDDMDGSQDSPIFMYAPEFKFMPP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiliang He et al.
Oncology letters, 14(2), 1323-1332 (2017-08-10)
Hepatitis B virus X protein (HBx), a multifunctional protein encoded by the X gene of the hepatitis B virus (HBV) is involved in the metastasis of HBV-associated hepatocellular carcinoma (HCC) through various pathways, including upregulating intracellular reactive oxygen species (ROS).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108250-100UL4061836225926