Kluczowe dokumenty
SAB2107278
Sigma-Aldrich
Anti-DENND1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
111 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, mouse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen DENN zawierający domenę 1A (DENND1A) z 22 eksonami, obejmujący 500 000 zasad na genomowym DNA, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 9q22.32. DENND1A należy do rodziny 18 ludzkich genów, zwanych "connecdenns". Kodowane białko zawiera domenę wiążącą klatrynę zaangażowaną w endocytozę i obrót za pośrednictwem receptora.1 DENND1A ulega powszechnej ekspresji, ale na wysokim poziomie w mózgu i nerkach."
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-DENND1A: syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego DENND1A
Działania biochem./fizjol.
Domena DENN zawierająca 1A (DENND1A) działa jako czynnik wymiany nukleotydów guaninowych i odgrywa istotną rolę w transporcie błonowym poprzez oddziaływanie z członkami rodziny Rab małych trifosfataz guanozynowych (GTPaz). Kodowane białko oddziałuje z lipidami, głównie fosfoinozytolo-3-fosforanem i innymi białkami endocytozy/endosomów. DENND1A jest również zaangażowany w recykling endosomalny, a aberracje w funkcji białka mogą zmieniać wydzielanie insuliny. Podwyższona ekspresja/mutacja genu jest związana z rozwojem zespołu policystycznych jajników (PCOS).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QPLGQAKSLEDLRAPKDLREQPGSFDYQRLDLCRSERGLSMAAALKLAHP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of DENND1A Gene Polymorphisms with Polycystic Ovary Syndrome: A Meta-Analysis.
Bao S
Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 8(2), 135-143 (2016)
Yasuko Okano et al.
PloS one, 8(9), e73794-e73794 (2013-09-17)
The transcription factor NRF2 plays a pivotal role in protecting normal cells from external toxic challenges and oxidative stress, whereas it can also endow cancer cells resistance to anticancer drugs. At present little information is available about the genetic polymorphisms
Jan M McAllister et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(15), E1519-E1527 (2014-04-08)
Polycystic ovary syndrome (PCOS), characterized by increased ovarian androgen biosynthesis, anovulation, and infertility, affects 5-7% of reproductive-age women. Genome-wide association studies identified PCOS candidate loci that were replicated in subsequent reports, including DENND1A, which encodes a protein associated with clathrin-coated