Kluczowe dokumenty
SAB2106113
Sigma-Aldrich
Anti-CHMP1B, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C10orf2, Anti-C18-ORF2, Anti-C18orf2, Anti-CHMP1.5, Anti-Vps46-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, rat, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHMP1B(57132)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CHMP1B
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KIKKAIQKGNMEVARIHAENAIRQKNQAVNFLRMSARVDAVAARVQTAVT
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anxhela Gjyshi et al.
Scientific reports, 8(1), 8291-8291 (2018-05-31)
Evidence from human and animal studies suggests that chronic behavioral stress and resulting activation of the sympathetic nervous system may influence initiation and progression of tumors. However, the underlying mechanisms for these observations are poorly understood. The purpose of this