Kluczowe dokumenty
SAB2105037
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM158 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BBP, Anti-DKFZp586E1621, Anti-RIS1, Anti-p40BBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, bovine, rat, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM158(25907)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TMEM158
Działania biochem./fizjol.
TMEM158 jest receptorem dla neurotroficznego peptydu pochodzenia mózgowego (BINP), syntetycznego 13-merowego peptydu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AHGRAFFAAAFHRVGPPLLIEHLGLAAGGAQQDLRLCVGCGWVRGRRTGR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)