Kluczowe dokumenty
SAB2105074
Sigma-Aldrich
Anti-CAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC138422, Anti-MGC138424
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, dog, mouse, human, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAT(847)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CAT
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LKDAQIFIQKKAVKNFTEVHPDYGSHIQALLDKYNAEKPKNAIHTFVQSG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sverre E Aune et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 72, 138-145 (2014-03-19)
While inhibition of class I/IIb histone deacetylases (HDACs) protects the mammalian heart from ischemia reperfusion (IR) injury, class selective effects remain unexamined. We hypothesized that selective inhibition of class I HDACs would preserve left ventricular contractile function following IR in
Meghan E Ramsey et al.
Journal of bacteriology, 196(16), 2954-2968 (2014-06-11)
Neisseria gonorrhoeae uses a type IV secretion system (T4SS) to secrete chromosomal DNA into the medium, and this DNA is effective in transforming other gonococci via natural transformation. In addition, the T4SS is important in the initial stages of biofilm
Jee-Bum Lee et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(7), 4119-4127 (2014-06-14)
To investigate the effects of visible light on human corneal epithelial cells and the impact of natural antioxidants on oxidative stress produced by overexposure to light. Light-emitting diodes with various wavelengths (410-830 nm) were used to irradiate human corneal epithelial
Houju Fu et al.
Endocrinology, 155(8), 3079-3087 (2014-06-01)
SIRT3 is a member of the sirtuin family and has recently emerged as a vital molecule in controlling the generation of reactive oxygen species (ROS) in oocytes. Appropriate levels of ROS play pivotal roles in human reproductive medicine. The aim