Kluczowe dokumenty
SAB2104820
Sigma-Aldrich
Anti-APOB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLDB
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
241 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOB(338)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human APOB
Działania biochem./fizjol.
This gene product is the main apolipoprotein of chylomicrons and low density lipoproteins. It occurs in plasma as two main isoforms, apoB-48 and apoB-100: the former is synthesized exclusively in the gut and the latter in the liver. The intestinal and the
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SPDKKLTIFKTELRVRESDEETQIKVNWEEEAASGLLTSLKDNVPKATGV
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaohua Wu et al.
Stem cells international, 2019, 7246479-7246479 (2019-03-19)
Extracellular vesicles (Evs) contain diverse functional proteins, mRNAs, miRNAs, and DNA fragments, are secreted by various types of cells, and play important roles in cellular communication. Here, we show for the first time that plasma Evs inhibited the osteogenic differentiation