Kluczowe dokumenty
SAB2104354
Sigma-Aldrich
Anti-PPARA, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC2237, Anti-MGC2452, Anti-NR1C1, Anti-PPAR, Anti-hPPAR
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, guinea pig, horse, rabbit, goat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na n-końcowy region ludzkiej PPARA
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Proliferatory peroksysomów obejmują leki hipolipidemiczne, herbicydy, antagonistów leukotrienów i plastyfikatory; termin ten powstał, ponieważ indukują one wzrost wielkości i liczby peroksysomów. Peroksysomy to subkomórkowe organelle występujące w roślinach i organizmach żywych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FTEYQYLGSCPGSDGSVITDTLSPASSPSSVTYPVVPGSVDESPSGALNI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maja M Grabacka et al.
Frontiers in endocrinology, 7, 5-5 (2016-02-13)
Ketone bodies [beta-hydroxybutyrate (bHB) and acetoacetate] are mainly produced in the liver during prolonged fasting or starvation. bHB is a very efficient energy substrate for sustaining ATP production in peripheral tissues; importantly, its consumption is preferred over glucose. However, the