Kluczowe dokumenty
SAB2103490
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC3, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HD-VDAC3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, pig, dog, human, rat, goat, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDAC3(7419)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego VDAC3
Działania biochem./fizjol.
VDAC3 należy do grupy mitochondrialnych kanałów błonowych zaangażowanych w translokację nukleotydów adeninowych przez błonę zewnętrzną. Kanały te mogą również funkcjonować jako mitochondrialne miejsce wiązania heksokinazy i kinazy glicerolowej. VDAC3 należy do grupy mitochondrialnych kanałów błonowych zaangażowanych w translokację nukleotydów adeninowych przez błonę zewnętrzną. Kanały te mogą również funkcjonować jako mitochondrialne miejsce wiązania heksokinazy (patrz HK1; MIM 142600) i kinazy glicerolowej (GK; MIM 300474) (Rahmani i in., 1998). Uwaga dotycząca sekwencji: usunięto 1 zasadę z końca 5′, która nie była zgodna z referencyjnym genomem. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-1413 AF038962.1 2-1414
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SCSGVEFSTSGHAYTDTGKASGNLETKYKVCNYGLTFTQKWNTDNTLGTE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)