Kluczowe dokumenty
SAB4300650
Sigma-Aldrich
Anti-CD209 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD209 molecule, Anti-CDSIGN, Anti-CLEC4L, Anti-DC-SIGN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
( E-Q-F-L-S )
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD209(30835)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka CD209 (DC-SIGN).
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 389-393 ( E-Q-F-L-S ), zgodnie z białkiem NP_066978.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor rozpoznający patogeny wyrażany na powierzchni niedojrzałych komórek dendrytycznych (DC) i zaangażowany w inicjację pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. Uważa się, że pośredniczy w endocytozie patogenów, które są następnie degradowane w przedziałach lizosomalnych. Receptor powraca na powierzchnię błony komórkowej, a antygeny pochodzące z patogenu są prezentowane spoczynkowym limfocytom T za pośrednictwem białek MHC klasy II w celu zainicjowania adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Prawdopodobnie rozpoznaje w sposób zależny od wapnia N-linkowane oligosacharydy o wysokiej zawartości mannozy w różnych antygenach patogenów, w tym HIV-1 gp120, HIV-2 gp120, SIV gp120, glikoproteiny ebolawirusa, cytomegalowirusa gB, HCV E2, gE wirusa dengi, LPG Leishmania pifanoi, antygen Lewis-x w LPS Helicobacter pylori, mannoza w LPS Klebsiella pneumonae, di-mannoza i tri-mannoza w ManLAM Mycobacterium tuberculosis oraz antygen Lewis-x w SEA Schistosoma mansoni. Na DC jest receptorem o wysokim powinowactwie dla ICAM2 i ICAM3 poprzez wiązanie z węglowodanami podobnymi do mannozy. Może działać jako receptor toczenia DC, który pośredniczy w przezśródbłonkowej migracji prekursorów DC z krwi do tkanek poprzez wiązanie śródbłonkowej ICAM2. Wydaje się regulować proliferację komórek T indukowaną przez DC poprzez wiązanie się z ICAM3 na komórkach T w synapsie immunologicznej utworzonej między DC i komórkami T.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongbing Ding et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(10), 202-202 (2014-09-04)
Dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing nonintegrin (DC-SIGN), a member of the C-type lectin superfamily, has been reported to bind to various pathogens and several tumor cells and to participate in immunoregulation. It is still unclear whether there is a significant
Romain Parent et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(1), 7-12 (2014-05-24)
The endothelium lines blood and lymph vessels and protects underlying tissues against external agents such as viruses, bacteria and parasites. Yet, microbes and particularly viruses have developed sophisticated ways to bypass the endothelium in order to gain access to inner