Kluczowe dokumenty
SAB2103016
Sigma-Aldrich
Anti-SRGN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ12930, Anti-MGC9289, Anti-PRG, Anti-PRG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRGN(5552)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SRGN
Działania biochem./fizjol.
SRGN jest białkiem najlepiej znanym jako proteoglikan ziarnistości komórek krwiotwórczych. Proteoglikany przechowywane w ziarnistościach wydzielniczych wielu komórek krwiotwórczych zawierają również odporny na proteazy rdzeń peptydowy, który może być ważny dla neutralizacji enzymów hydrolitycznych. Stwierdzono, że SRGN jest związany z makrocząsteczkowym kompleksem granzymów i perforyny, który może służyć jako mediator apoptozy za pośrednictwem granulek. Gen ten koduje białko najlepiej znane jako proteoglikan granulek komórek krwiotwórczych. Proteoglikany przechowywane w ziarnistościach wydzielniczych wielu komórek krwiotwórczych zawierają również odporny na proteazy rdzeń peptydowy, który może być ważny dla neutralizacji enzymów hydrolitycznych. Stwierdzono, że to kodowane białko jest związane z makromolekularnym kompleksem granzymów i perforyny, który może służyć jako mediator apoptozy za pośrednictwem ziarnistości. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RTDLFPKTRIQDLNRIFPLSEDYSGSGFGSGSGSGSGFLTEMEQDY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)