Kluczowe dokumenty
SAB1402880
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRGN antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12930, MGC9289, PPG, PRG, PRG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.49 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SRGN(5552)
Opis ogólny
This gene encodes a protein best known as a hematopoietic cell granule proteoglycan. Proteoglycans stored in the secretory granules of many hematopoietic cells also contain a protease-resistant peptide core, which may be important for neutralizing hydrolytic enzymes. This encoded protein was found to be associated with the macromolecular complex of granzymes and perforin, which may serve as a mediator of granule-mediated apoptosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
SRGN (AAH15516, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMQKLLKCSRLVLALALILVLESSVQGYPTQRARYQWVRCNPDSNSANCLEEKGPMFELLPGESNKIPRLRTDLFPKTRIQDLNRIFPLSEDYSGSGFGSGSGSGSGSGSGFLTEMEQDYQLVDESDAFHDNLRSLDRNLPSDSQDLGQHGLEEDFML
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1