Kluczowe dokumenty
SAB2102755
Sigma-Aldrich
Anti-ZDHHC14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ20984, Anti-NEW1CP, Anti-Zinc finger, DHHC-type containing 14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, bovine, dog, guinea pig, rat, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZDHHC14(79683)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego ZDHHC14
Działania biochem./fizjol.
ZDHHC14 należy do rodziny palmitoilotransferaz DHHC, podrodziny ERF2/ZDHHC9. Zawiera 1 palec cynkowy typu DHHC. Jest to wieloprzepustowe białko błonowe.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TLLRTSFSDPGVLPRATPDEAADLERQIDIANGTSSGGYRPPPRTKEVII
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)