Kluczowe dokumenty
SAB2102267
Sigma-Aldrich
Anti-SOX17 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ22252, Anti-SRY (sex determining region Y)-box 17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX17(64321)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SOX17
Działania biochem./fizjol.
Gen SOX17 koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórek. Kodowane białko może działać jako regulator transkrypcji po utworzeniu kompleksu białkowego z innymi białkami. Ten gen koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórki. Kodowane białko może działać jako regulator transkrypcji po utworzeniu kompleksu białkowego z innymi białkami.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RTEFEQYLHFVCKPEMGLPYQGHDSGVNLPDSHGAISSVSDASSAVYYC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristin Schwanke et al.
Human gene therapy methods, 25(2), 136-153 (2014-02-04)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) represent a prime cell source for pharmacological research and regenerative therapies because of their extensive expansion potential and their ability to differentiate into essentially all somatic lineages in vitro. Improved methods to stably introduce multiple