Kluczowe dokumenty
SAB5702145
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HNF3β/FOXA2, klon 9O4M2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
FOXA2, HNF3B, TCF3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9O4M2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
2 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MLGAVKMEGHEPSDWSSYYAEPEGYSSVSNMNAGLGMNGMNTYMSMSAAAMGSGSGNMSAGSMNMSSYVGAGMSPSLAGMSPGAGAMAGMGGSAGAAGVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Foxa2(3170)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka klasy białek wiążących DNA typu forkhead. Te czynniki jądrowe hepatocytów są aktywatorami transkrypcji dla genów specyficznych dla wątroby, takich jak albumina i transtyretyna, a także oddziałują z chromatyną. Podobni członkowie rodziny u myszy odgrywają rolę w regulacji metabolizmu oraz w różnicowaniu trzustki i wątroby. Gen ten został powiązany ze sporadycznymi przypadkami cukrzycy młodzieńczej o początku w wieku dojrzałym. Dla tego genu zidentyfikowano warianty transkrypcyjne kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, październik 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego HNF3β/FOXA2 (Q9Y261).
Zastosowanie
WB, IF/ICC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)