Kluczowe dokumenty
SAB2102064
Sigma-Aldrich
Anti-RUNX1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AML1, Anti-AML1-EVI-1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-Runt-related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, guinea pig, rat, bovine, human, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX1(861)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka B2RMS4 został połączony z Q01196. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RUNX1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RUNX1 (ab2) produkowane u królików nadaje się do western blot.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wiążący rdzeń (CBF) jest heterodimerycznym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się z elementem rdzeniowym wielu wzmacniaczy i promotorów. RUNX1 jest podjednostką alfa CBF i uważa się, że bierze udział w rozwoju prawidłowej hematopoezy. Translokacje chromosomalne obejmujące ten gen są dobrze udokumentowane i zostały powiązane z kilkoma typami białaczki. Czynnik wiążący rdzeń (CBF) jest heterodimerycznym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się z elementem rdzeniowym wielu wzmacniaczy i promotorów. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje podjednostkę alfa CBF i uważa się, że jest zaangażowane w rozwój prawidłowej hematopoezy. Translokacje chromosomalne obejmujące ten gen są dobrze udokumentowane i zostały powiązane z kilkoma typami białaczki. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CTNASTGSALLNPSLPNQSDVVEAEGSHSNSPTNMAPSARLEEAVWRPY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kentson Lam et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 17, 1120-1139 (2011-12-29)
RUNX1 is a transcription factor that regulates critical processes in many aspects of hematopoiesis. RUNX1 is also integral in defining the definitive hematopoietic stem cell. In addition, many hematological diseases like myelodysplastic syndrome and myeloproliferative neoplasms have been associated with
Ming Zhuang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(3), 315-322 (2014-01-07)
The lncRNA H19 has been recently shown to be upregulated and play important roles in gastric cancer tumorigenesis. However, the precise molecular mechanism of H19 and its mature product miR-675 in the carcinogenesis of gastric cancer remains unclear. In this
Hiroshi Yajima et al.
BMC biology, 12, 40-40 (2014-06-03)
Various senses and sensory nerve architectures of animals have evolved during adaptation to exploit diverse environments. In craniates, the trunk sensory system has evolved from simple mechanosensory neurons inside the spinal cord (intramedullary), called Rohon-Beard (RB) cells, to multimodal sensory
Yu Fei Lee et al.
PloS one, 9(9), e106661-e106661 (2014-09-05)
The orchestration of histone modifiers is required to establish the epigenomic status that regulates gene expression during development. Whsc1 (Wolf-Hirschhorn Syndrome candidate 1), a histone H3 lysine 36 (H3K36) trimethyltransferase, is one of the major genes associated with Wolf-Hirshhorn syndrome