Kluczowe dokumenty
SAB2101939
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54B (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FSBP, Anti-RAD54 homolog B (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
103 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, pig, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD54B(25788)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RAD54B
Działania biochem./fizjol.
RAD54B należy do nadrodziny helikaz podobnych do DEAD. Wykazuje podobieństwo do Saccharomyces cerevisiae RAD54 i RDH54, z których oba są zaangażowane w homologiczną rekombinację i naprawę DNA. Białko to wiąże się z dwuniciowym DNA i wykazuje aktywność ATPazy w obecności DNA. Gen ten wykazuje wysoką ekspresję w jądrach i śledzionie, co sugeruje aktywną rolę w rekombinacji mejotycznej i mitotycznej. Homozygotyczne mutacje tego genu zaobserwowano w pierwotnym chłoniaku i raku okrężnicy. Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny helikaz podobnych do DEAD. Dzieli podobieństwo z Saccharomyces cerevisiae RAD54 i RDH54, z których oba są zaangażowane w homologiczną rekombinację i naprawę DNA. Białko to wiąże się z dwuniciowym DNA i wykazuje aktywność ATPazy w obecności DNA. Gen ten wykazuje wysoką ekspresję w jądrach i śledzionie, co sugeruje aktywną rolę w rekombinacji mejotycznej i mitotycznej. Homozygotyczne mutacje tego genu zaobserwowano w pierwotnym chłoniaku i raku okrężnicy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DAVLIVKGKSFILKNLEGKDIGRGIGYKFKELEKIEEGQTLMICGKEIEV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)