Kluczowe dokumenty
SAB2101444
Sigma-Aldrich
Anti-MCM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BM28, Anti-CCNL1, Anti-CDCL1, Anti-D3S3194, Anti-Minichromosome maintenance complex component 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
102 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, rabbit, human, guinea pig, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM2(4171)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MCM2
Działania biochem./fizjol.
Białko to jest jednym z wysoce konserwatywnych białek utrzymania mini-chromosomów (MCM), które są zaangażowane w inicjację replikacji genomu eukariotycznego. Heksameryczny kompleks białkowy utworzony przez białka MCM jest kluczowym składnikiem kompleksu przedreplikacyjnego (pre_RC) i może być zaangażowany w tworzenie widełek replikacyjnych oraz w rekrutację innych białek związanych z replikacją DNA. Białko to tworzy kompleks z MCM4, 6 i 7 i wykazano, że reguluje aktywność helikazy kompleksu. Białko to jest fosforylowane, a tym samym regulowane przez kinazy białkowe CDC2 i CDC7. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z wysoce konserwatywnych białek konserwujących mini-chromosomy (MCM), które biorą udział w inicjacji replikacji genomu eukariotycznego. Heksameryczny kompleks białkowy utworzony przez białka MCM jest kluczowym składnikiem kompleksu przedreplikacyjnego (pre_RC) i może być zaangażowany w tworzenie widełek replikacyjnych oraz w rekrutację innych białek związanych z replikacją DNA. Białko to tworzy kompleks z MCM4, 6 i 7 i wykazano, że reguluje aktywność helikazy kompleksu. Białko to jest fosforylowane, a tym samym regulowane przez kinazy białkowe CDC2 i CDC7. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji, które są dostępne dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NNELLLFILKQLVAEQVTYQRNRFGAQQDTIEVPEKDLVDKARQINIHNL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)