Kluczowe dokumenty
SAB2101298
Sigma-Aldrich
Anti-KREMEN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ31863, Anti-KREMEM1, Anti-KREMEN, Anti-KRM1, Anti-Kringle containing transmembrane protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, bovine, guinea pig, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KREMEN1(83999)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego KREMEN1
Działania biochem./fizjol.
KREMEN1 jest transmembranowym receptorem o wysokim powinowactwie homologa dickkopf 1 (DKK1), który funkcjonalnie współpracuje z DKK1 w celu blokowania sygnalizacji wingless (WNT)/beta-kateniny. Jest składnikiem kompleksu błonowego, który moduluje kanoniczną sygnalizację WNT poprzez białko związane z receptorem lipoproteinowym 6 (LRP6). Zawiera zewnątrzkomórkowe domeny kringle, WSC i CUB. Gen ten koduje transmembranowy receptor dickkopf homolog 1 (DKK1) o wysokim powinowactwie, który funkcjonalnie współpracuje z DKK1 w celu blokowania sygnalizacji wingless (WNT) / beta-kateniny. Kodowane białko jest składnikiem kompleksu błonowego, który moduluje kanoniczną sygnalizację WNT poprzez białko związane z receptorem lipoproteinowym 6 (LRP6). Zawiera zewnątrzkomórkowe domeny kringle, WSC i CUB. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: WKYCEIPACQMPGNLGCYKDHGNPPPLTGTSKTSNKLTIQTCISFCRSQR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)