Kluczowe dokumenty
SAB2101111
Sigma-Aldrich
Anti-HTRA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ90724, Anti-HtrA serine peptidase 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HTRA4(203100)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HTRA4
Działania biochem./fizjol.
HTRA4 jest członkiem rodziny proteaz HtrA. Białko zawiera domniemany peptyd sygnałowy, domenę wiążącą czynnik wzrostu insuliny, domenę inhibitora proteazy Kazal, konserwatywną domenę trypsyny i domenę PDZ. W oparciu o badania innych spokrewnionych członków rodziny, enzym ten może funkcjonować jako wydzielana oligomeryczna proteaza chaperonowa do degradacji nieprawidłowo sfałdowanych białek wydzielniczych. Inne ludzkie białka HtrA są związane z zapaleniem stawów, supresją nowotworów, reakcją na stres niesfałdowany, apoptozą i starzeniem.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LKMHYPDFPDVSSGVYVCKVVEGTAAQSSGLRDHDVIVNINGKPITTTTD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theresa M Russell et al.
Molecular microbiology, 90(2), 228-240 (2013-05-29)
Connective tissues are the most common area of colonization for the Lyme disease spirochaete Borrelia burgdorferi. Colonization is aided by the interaction between numerous bacterial adhesins with components of the extracellular matrix (ECM). Here we describe a novel interaction between