Kluczowe dokumenty
GF28887351
Stainless steel - AISI 321
tube, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.0 mm
Synonim(y):
FE217600
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 288-873-51
Długość
100 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)