Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2101020
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686H12203, Anti-GON-10, Anti-HD1, Anti-Histone deacetylase 1, Anti-RPD3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
yeast, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC1(3065)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HDAC1
Działania biochem./fizjol.
Acetylacja i deacetylacja histonów, katalizowane przez kompleksy wielopodjednostkowe, odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. HDAC1 należy do rodziny deacetylaz histonowych/acuc/apha i jest składnikiem kompleksu deacetylaz histonowych. Oddziałuje również z białkiem supresorowym nowotworu retinoblastoma, a kompleks ten jest kluczowym elementem kontroli proliferacji i różnicowania komórek. Wraz z białkiem-2 związanym z przerzutami, deacetyluje p53 i moduluje jego wpływ na wzrost komórek i apoptozę.acetylacja i deacetylacja histonów, katalizowana przez kompleksy wielopodjednostkowe, odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów eukariotycznych. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny deacetylaz histonowych/acuc/apha i jest składnikiem kompleksu deacetylaz histonowych. Oddziałuje również z białkiem supresorowym nowotworu retinoblastoma, a kompleks ten jest kluczowym elementem kontroli proliferacji i różnicowania komórek. Wraz z białkiem-2 związanym z przerzutami deacetyluje p53 i moduluje jego wpływ na wzrost komórek i apoptozę. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EKIKQRLFENLRMLPHAPGVQMQAIPEDAIPEESGDEDDPDKRISICS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Chen et al.
The Journal of physiology, 592(3), 505-521 (2013-11-20)
Diabetic nephropathy is the primary cause of end-stage renal disease. Increasing numbers of patients are suffering from this disease and therefore novel medications and therapeutic approaches are urgently needed. Here, we investigated whether apelin-13, the most active member of the
Jee Hyun Kim et al.
Yonsei medical journal, 55(5), 1333-1340 (2014-07-23)
The aim of this work was to evaluate nuclear histone acetylation level and total histone acetyltransferase (HAT) and deacetylase (HDAC) activity in ejaculated sperm and their relevance to conventional sperm parameters. Thirty-three normozoospermic men were included in this study. Semen
Hong Geun Park et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 17(9), 1487-1500 (2014-03-13)
The enzymatic activity of histone deacetylases (HDACs) leads to a histone deacetylation-mediated condensed chromatic structure, resulting in transcriptional repression, which has been implicated in the modifications of neural circuits and behaviors. Repeated treatment with electroconvulsive seizure (ECS) induces changes in
Sarika Tiwari et al.
BMC developmental biology, 14, 30-30 (2014-07-12)
Histone deacetylases (HDACs) play important roles in glial cell development and in disease states within multiple regions of the central nervous system. However, little is known about HDAC expression or function within the optic nerve. As a first step in
Shabnam Massah et al.
PloS one, 9(5), e97535-e97535 (2014-05-14)
Regulatory elements for the mouse growth hormone (GH) gene are located distally in a putative locus control region (LCR) in addition to key elements in the promoter proximal region. The role of promoter DNA methylation for GH gene regulation is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101020-100UL4061836139766
SAB2101020-50UG