Kluczowe dokumenty
SAB2100952
Sigma-Aldrich
Anti-GP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GPIV, Anti-GPVI, Anti-Glycoprotein VI (platelet), Anti-MGC138168
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP6(51206)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GP6
Działania biochem./fizjol.
Glikoproteina VI (GP6) jest 58-kD glikoproteiną błonową płytek krwi, która odgrywa kluczową rolę w indukowanej kolagenem aktywacji i agregacji płytek krwi. Receptor kolagenu zaangażowany w indukowaną kolagenem adhezję i aktywację płytek krwi. GP6 odgrywa kluczową rolę w aktywności prokoagulacyjnej płytek krwi i późniejszym tworzeniu trombiny i fibryny. Ta funkcja prokoagulacyjna może przyczyniać się do powstawania zakrzepów tętniczych i żylnych. Szlak sygnałowy obejmuje łańcuch gamma FcR, kinazy Src (prawdopodobnie Fyn/Lyn), białko adaptorowe LAT i prowadzi do aktywacji fosfolipazy C gamma2. Glikoproteina VI (GP6) jest 58-kD glikoproteiną błonową płytek krwi, która odgrywa kluczową rolę w indukowanej kolagenem aktywacji i agregacji płytek krwi. Po uszkodzeniu ściany naczynia i późniejszym uszkodzeniu wyściółki śródbłonka, ekspozycja macierzy podśródbłonkowej na przepływ krwi powoduje odkładanie się płytek krwi. Włókna kolagenowe są najbardziej trombogennymi makrocząsteczkowymi składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, przy czym kolagen typu I, III i VI jest główną formą występującą w naczyniach krwionośnych. Interakcja płytek krwi z kolagenem przebiega dwuetapowo: (1) po początkowej adhezji do kolagenu następuje (2) etap aktywacji prowadzący do wydzielania płytek krwi, rekrutacji dodatkowych płytek krwi i agregacji. W warunkach fizjologicznych powstały korek płytkowy jest początkowym zdarzeniem hemostatycznym ograniczającym utratę krwi. Jednak ekspozycja kolagenu po pęknięciu blaszek miażdżycowych jest głównym bodźcem do tworzenia się skrzepliny związanej z zawałem mięśnia sercowego lub udarem (Jandrot-Perrus i in., 2000 [PubMed 10961879]).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PPSPVAEFSEATAELTVSFTNEVFTTETSRSITASPKESDSPAGPARQYY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)