Kluczowe dokumenty
SAB2100880
Sigma-Aldrich
Anti-GABRB3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-γ-aminobutyric acid (GABA) A receptor, β 3, Anti-MGC9051
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, dog, guinea pig, mouse, rabbit, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRB3(2562)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GABRB3
Działania biochem./fizjol.
GABRB3 jest członkiem rodziny kanałów jonowych bramkowanych ligandami. GABRB3 jest jedną z co najmniej 13 odrębnych podjednostek wielopodjednostkowego kanału chlorkowego, który służy jako receptor dla kwasu gamma-aminomasłowego, głównego przekaźnika hamującego układu nerwowego. Mutacje w tym genie mogą być związane z patogenezą zespołu Angelmana, zespołu Pradera-Williego i autyzmu. Gen ten koduje członka rodziny kanałów jonowych bramkowanych ligandem. Kodowane białko jest jedną z co najmniej 13 odrębnych podjednostek wielopodjednostkowego kanału chlorkowego, który służy jako receptor dla kwasu gamma-aminomasłowego, głównego hamującego przekaźnika układu nerwowego. Gen ten znajduje się na długim ramieniu chromosomu 15 w klastrze z dwoma genami kodującymi pokrewne podjednostki rodziny. Mutacje w tym genie mogą być związane z patogenezą zespołu Angelmana, zespołu Pradera-Williego i autyzmu. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące izoformy z różnymi peptydami sygnałowymi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ESYGYTTDDIEFYWRGGDKAVTGVERIELPQFSIVEHRLVSRNVFATGA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kunwei Wu et al.
PLoS biology, 20(11), e3001812-e3001812 (2022-11-02)
Sleep is an essential process that consolidates memories by modulating synapses through poorly understood mechanisms. Here, we report that GABAergic synapses in hippocampal CA1 pyramidal neurons undergo daily rhythmic alterations. Specifically, wake inhibits phasic inhibition, whereas it promotes tonic inhibition