Kluczowe dokumenty
SAB2100840
Sigma-Aldrich
Anti-FOXE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FKHL15, Anti-FOXE2, Anti-Forkhead box E1 (thyroid transcription factor 2), Anti-HFKH4, Anti-HFKL5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXE1(2304)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FOXE1
Działania biochem./fizjol.
FOXE1 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, która charakteryzuje się odrębną domeną forkhead. Funkcjonuje jako czynnik transkrypcyjny tarczycy, który prawdopodobnie odgrywa kluczową rolę w morfogenezie tarczycy. Mutacje w tym genie są związane z wrodzoną niedoczynnością tarczycy i rozszczepem podniebienia z dysgenezją tarczycy. Lokalizacja tego genu na mapie sugeruje, że może on być również genem kandydującym dla nabłoniaka płaskonabłonkowego i dziedzicznej neuropatii czuciowej typu I. Ten bezintronowy gen należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, która charakteryzuje się wyraźną domeną forkhead. Gen ten funkcjonuje jako czynnik transkrypcyjny tarczycy, który prawdopodobnie odgrywa kluczową rolę w morfogenezie tarczycy. Mutacje w tym genie są związane z wrodzoną niedoczynnością tarczycy i rozszczepem podniebienia z dysgenezją tarczycy. Lokalizacja tego genu na mapie sugeruje, że może on być również genem kandydującym dla nabłoniaka płaskonabłonkowego i dziedzicznej neuropatii czuciowej typu I. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: APATTTGYQPAGCTGARPANPSAYAAAYAGPDGAYPQGAGSAIFAAAGRL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanxiao Zhang et al.
Oncotarget, 6(38), 40418-40432 (2015-11-26)
A chromosomal translocation results in production of an oncogenic PAX8-PPARG fusion protein (PPFP) in thyroid carcinomas. PAX8 is a thyroid transcription factor, and PPARG is a transcription factor that plays important roles in adipocytes and macrophages. PPFP retains the DNA