Kluczowe dokumenty
SAB2100816
Sigma-Aldrich
Anti-FGG antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Fibrinogen γ chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, dog, mouse, horse, bovine, rabbit, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGG(2266)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FGG
Działania biochem./fizjol.
FGG jest składnikiem gamma fibrynogenu, krwiopochodnej glikoproteiny składającej się z trzech par nieidentycznych łańcuchów polipeptydowych. Po uszkodzeniu naczyń krwionośnych fibrynogen jest rozszczepiany przez trombinę, tworząc fibrynę, która jest najobficiej występującym składnikiem skrzepów krwi. Ponadto różne produkty rozszczepienia fibrynogenu i fibryny regulują adhezję i rozprzestrzenianie się komórek, wykazują działanie zwężające naczynia krwionośne i chemotaktyczne oraz są mitogenami dla kilku typów komórek. Mutacje w tym genie prowadzą do kilku zaburzeń, w tym dysfibrynogenemii, hipofibrynogenemii i trombofilii. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem gamma fibrynogenu, krwiopochodnej glikoproteiny składającej się z trzech par nieidentycznych łańcuchów polipeptydowych. Po uszkodzeniu naczyń krwionośnych fibrynogen jest rozszczepiany przez trombinę, tworząc fibrynę, która jest najobficiej występującym składnikiem skrzepów krwi. Ponadto różne produkty rozszczepienia fibrynogenu i fibryny regulują adhezję i rozprzestrzenianie się komórek, wykazują działanie zwężające naczynia krwionośne i chemotaktyczne oraz są mitogenami dla kilku typów komórek. Mutacje w tym genie prowadzą do kilku zaburzeń, w tym dysfibrynogenemii, hipofibrynogenemii i trombofilii. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GWTVFQKRLDGSVDFKKNWIQYKEGFGHLSPTGTTEFWLGNEKIHLISTQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)