Kluczowe dokumenty
SAB2100641
Sigma-Aldrich
Anti-EARS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Glutamyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), Anti-KIAA1970, Anti-MSE1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EARS2(124454)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q86YH3 został połączony z Q5JPH6. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego EARS2
Działania biochem./fizjol.
EARS2 należy do rodziny syntetazy aminoacylo-tRNA klasy I. Funkcja białka EARS2 nie jest znana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TAKHLLLYQALGWQPPHFAHLPLLLNRDGSKLSKRQGDVFLEHFAADGFL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Late-onset leukoencephalopathy in a patient with recessive EARS2 mutations.
Edoardo Monfrini et al.
Neurology. Genetics, 6(5), e488-e488 (2020-08-18)
Nathan McNeill et al.
Neurology. Genetics, 3(4), e162-e162 (2017-07-28)
To investigate the genetic etiology of a patient diagnosed with leukoencephalopathy, brain calcifications, and cysts (LCC). Whole-exome sequencing was performed on a patient with LCC and his unaffected family members. The variants were subject to in silico and in vitro