Kluczowe dokumenty
SAB2100564
Sigma-Aldrich
Anti-DES antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CMD1I, Anti-CSM1, Anti-CSM2, Anti-Desmin, Anti-FLJ12025
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, dog, mouse, rat, human, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DES(1674)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DES
Działania biochem./fizjol.
DES jest specyficznym dla mięśni filamentem pośrednim klasy III. Homopolimery tego białka tworzą stabilną wewnątrzcytoplazmatyczną sieć filamentową łączącą miofibryle ze sobą i z błoną plazmatyczną. Mutacje w tym genie są związane z miopatią związaną z desminą, rodzinną miopatią sercowo-szkieletową (CSM) oraz miopatiami dystalnymi. Gen ten koduje specyficzny dla mięśni filament pośredni klasy III. Homopolimery tego białka tworzą stabilną wewnątrzcytoplazmatyczną sieć filamentową łączącą miofibryle ze sobą i z błoną plazmatyczną. Mutacje w tym genie są związane z miopatią związaną z desminą, rodzinną miopatią sercowo-szkieletową (CSM) oraz miopatiami dystalnymi. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MALDVEIATYRKLLEGEESRINLPIQTYSALNFRETSPEQRGSEVHTKKT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiawei Cheng et al.
Current gene therapy, 14(2), 75-85 (2014-03-13)
Histidine-proline-rich glycoprotein (HPRG) is a plasma protein of vertebrates, which has potent antiangiogenic and tumor vessel normalization properties. Attenuated Salmonella Typhimurium strain VNP20009 preferentially accumulates and replicates in hypoxic tumor regions. In this study, we engineered VNP20009 to express HPRG
K Omori et al.
British journal of pharmacology, 171(21), 4879-4889 (2014-06-14)
PGE2 is a major prostanoid that regulates inflammation by stimulating EP1-4 receptors. However, how PGE2 induces an initial inflammatory response to vascular hyper-permeability remains unknown. Here we investigated the role of the PGE2 -EP receptor signal in modulating vascular permeability
Dae-Young Park et al.
The Journal of clinical investigation, 124(9), 3960-3974 (2014-07-26)
Schlemm's canal (SC) is a specialized vascular structure in the eye that functions to drain aqueous humor from the intraocular chamber into systemic circulation. Dysfunction of SC has been proposed to underlie increased aqueous humor outflow (AHO) resistance, which leads
Martina Monti et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(3), 500-509 (2014-09-23)
At the cardiovascular level, nitric oxide (NO) controls smooth muscle functions, maintains vascular integrity, and exerts an antihypertensive effect. Metal-nonoates are a recently discovered class of NO donors, with NO release modulated through the complexation of the N-aminoethylpiperazine N-diazeniumdiolate ligand
Nguyen Huy Binh et al.
Neurological research, 36(9), 804-813 (2014-03-14)
Oxygen tension is an important component of microenvironment for the differentiation of embryonic stem cells including neural lineage. However, the comprehensive influence of hypoxia on neural differentiation during embryonic neural development has not yet been examined. In this study, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2100564-100UL4061836152475
SAB2100564-50UG