Kluczowe dokumenty
SAB2100143
Sigma-Aldrich
Anti-ARF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADP-ribosylation factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, guinea pig, rat, yeast, sheep, dog, rabbit, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARF1(375)
Opis ogólny
Białko czynnika rybosylacji difosforanu adenozyny 1 (ARF1) należy do rodziny białek ARF klasy I. Białko to jest obecne w aparacie Golgiego. Gen ARF1 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 1q42.13.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ARF1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ARF1 wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik rybosylacji difosforanu adenozyny 1 (ARF1) odgrywa rolę w pośredniczeniu w wstecznym i wstecznym ruchu pęcherzykowym. Białko to odgrywa również rolę w syntezie pęcherzyków pokrytych białkiem płaszcza I (COP-I). ARF1 bierze udział w rekrutacji kompleksów adaptorowych klatryny, takich jak białko aktywatora 1, 3 i 4. Aktywacja ARF1 wyzwala montaż spektryny, a także cytoszkieletu aktynowego w błonach Golgiego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MRMLAEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKLGLHSLRHRNWYIQA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transcriptional features of multiple myeloma patients with chromosome 1q gain.
S Fabris et al.
Leukemia, 21(5), 1113-1116 (2007-02-23)
Yoshimi Ohashi et al.
The Journal of biological chemistry, 287(6), 3885-3897 (2011-12-14)
ADP-ribosylation factor 1 (Arf1) plays a major role in mediating vesicular transport. Brefeldin A (BFA), a known inhibitor of the Arf1-guanine nucleotide exchange factor (GEF) interaction, is highly cytotoxic. Therefore, interaction of Arf1 with ArfGEF is an attractive target for
Zhe Sun et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 8(5), 582-593 (2007-04-25)
The small GTPase ADP-ribosylation factor-1 (Arf1) plays a key role in the formation of coat protein I (COP I)-coated vesicles. Upon recruitment to the donor Golgi membrane by interaction with dimeric p24 proteins, Arf1's GDP is exchanged for GTP. Arf1-GTP
Crislyn D'Souza-Schorey et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 7(5), 347-358 (2006-04-25)
The ADP-ribosylation factor (ARF) small GTPases regulate vesicular traffic and organelle structure by recruiting coat proteins, regulating phospholipid metabolism and modulating the structure of actin at membrane surfaces. Recent advances in our understanding of the signalling pathways that are regulated
Ok-Ryul Song et al.
EMBO reports, 19(1), 29-42 (2017-11-17)
The interaction of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) with pulmonary epithelial cells is critical for early stages of bacillus colonization and during the progression of tuberculosis. Entry of Mtb into epithelial cells has been shown to depend on F-actin polymerization, though the