Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1410558
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC33154, golgin-97
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 88.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLGA1(2800)
Opis ogólny
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The golgins are a family of proteins, of which the protein encoded by this gene is a member, that are localized to the Golgi. This encoded protein is associated with Sjogren′s syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogen
GOLGA1 (AAH32853.1, 1 a.a. ~ 767 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFAKLKKKIAEETAVAQRPGGATRIPRSVSKESVASMGADSGDDFASDGSSSREDLSSQLLRRNEQIRKLEARLSDYAEQVRNLQKIKEKLEIALEKHQDSSMRKFQEQNETFQANRAKMAEGLALALARKDQEWSEKMDQLEKEKNILTAQLQEMKNQSMNLFQRRDEMDELEGFQQQELSKIKHMLLKKEESLGKMEQELEARTRELSRTQEELMNSNQMSSDLSQKLEELQRHYSTLEEQRDHVIASKTGAESKITALEQKEQELQALIQQLSIDLQKVTAETQEKEDVITHLQEKVASLEKRLEQNLSGEEHVQELLKEKTLAEQNLEDTRQQLLAARSSQAKAINTLETRVRELEQTLQASEEQLQQSKGIVAAQETQIQELAAANQESSHVQQQALALEQQFLERTQALEAQIVALERMRAADQTTAEQGMRQLEQENAALKECRNEYERSLQNHQFELKKLKEEWSQREIVSVAMAQALEEVRKQREEFQQQAANLTAIIDEKEQNLREKTEVLLQKEQEILQLERGHNSALLQIHQLQAELEALRTLKAEEAAVVAEQEDLLRLRGPLQAEALSVNESHVTSRAMQDPVFQLPTAGRTPNGEVGAMDLTQLQKEKQDLEQQLLEKNKTIKQMQQRMLELRKTLQKELKIRPDNELFEVREKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)