SAB1413160
Monoclonal Anti-NFE2L2 (phospho S40) antibody produced in rabbit
clone IFH-14
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IFH-14, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50
western blot: 1:1000-1:2000
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer40)
informacje o genach
human ... NFE2L2(4780)
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)