SAB1412707
Monoclonal Anti-FBN2 antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-CCA, Anti-DA9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2a
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBN2(2201)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
RQKRSIHEPDPTAVEQISLESVDMDSPVNMKFNLSHLGSKEHILELRPAIQPLNNHIRYVISQGNDDSVFRIHQRNGLSYLHTAKKKLMPGTYTLEITSIP
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1412707-100UG | 4061837228766 |