MABT1357
Anti-IZUMO1 Antibody, clone Mab120
clone Mab120, from rat
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Mab120, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Izumo1(73456)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Western Blotting applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IZUMO1 in Immunofluorescence applications (Inoue, N., et. al. (2013). Development. 140(15):3221-9).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IZUMO1 in mouse testis tissue lysate.