Kluczowe dokumenty
SAB1412276
Sigma-Aldrich
ANTI-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BFGFR, CD331, CEK, FGFBR, FGFR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR1(2260)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR), w której sekwencja aminokwasów jest wysoce konserwowana między członkami i w trakcie ewolucji. Członkowie rodziny FGFR różnią się między sobą powinowactwem do ligandów i dystrybucją tkankową. Pełnej długości reprezentatywne białko składa się z regionu zewnątrzkomórkowego, złożonego z trzech domen immunoglobulinopodobnych, pojedynczego hydrofobowego segmentu rozprzestrzeniającego błonę i cytoplazmatycznej domeny kinazy tyrozynowej. Zewnątrzkomórkowa część białka oddziałuje z czynnikami wzrostu fibroblastów, uruchamiając kaskadę sygnałów, ostatecznie wpływając na mitogenezę i różnicowanie. Ten konkretny członek rodziny wiąże zarówno kwaśne, jak i zasadowe czynniki wzrostu fibroblastów i jest zaangażowany w indukcję kończyn. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Pfeiffera, zespołem Jacksona-Weissa, zespołem Antleya-Bixlera, dysplazją osteoglofoniczną i autosomalnym dominującym zespołem Kallmanna 2. Aberracje chromosomalne obejmujące ten gen są związane z zaburzeniami mieloproliferacyjnymi komórek macierzystych i zespołem chłoniaka białaczkowego z komórek macierzystych. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FGFR1 (NP_000595.1, 303 a.a. ~ 408 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DNLPYVQILKTAGVNTTDKEMEVLHLRNVSFEDAGEYTCLAGNSIGLSHAWLTVLEALEERPAVMTSPLYLEIIIYCTGAFLISCMVGSVIVYKMKSGTKKSDF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Guan et al.
The Journal of pathology, 234(4), 560-572 (2014-08-19)
Increased basic fibroblast growth factor-2 (FGF2) and reduced Klotho have both been reported to be closely associated with renal fibrosis. However, the relationship between Klotho and FGF2 remains unclear. We demonstrate that FGF2 induced tubulo-epithelial plasticity in cultured HK-2 cells