Key Documents
SAB1411592
Sigma-Aldrich
Anti-LHX4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Gsh-4, Gsh4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LHX4(89884)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a large protein family which contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in control of differentiation and development of the pituitary gland. Mutations in this gene are associated with syndromic short stature and pituitary and hindbrain defects. An alternative splice variant has been described but its biological nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
LHX4 (NP_203129.1, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMQSATVPAEGAVKGLPEMLGVPMQQIPQCAGCNQHILDKFILKVLDRHWHSSCLKCADCQMQLADRCFSRAGSVYCKEDFFKRFGTKCTACQQGIPPTQVVRKAQDFVYHLHCFACIICNRQLATGDEFYLMEDGRLVCKEDYETAKQNDDSEAGAKRPRTTITAKQLETLKNAYKNSPKPARHVREQLSSETGLDMRVVQVWFQNRRAKEKRLKKDAGRHRWGQFYKSVKRSRGSSKQEKESSAEDCGVSDSELSFREDQILSELGHTNRIYGNVGDVTGGQLMNGSFSMDGTGQSYQDLRDGSPYGIPQSPSSISSLPSHAPLLNGLDYTVDSNLGIIAHAGQGVSQTLRAMAGGPTSDISTGSSVGYPDFPTSPGSWLDEMDHPPF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3