Merck
HPA007244
Sigma-Aldrich
Anti-ACAA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-Ketothiolase antibody produced in rabbit, Anti-3-Ketoacyl-CoA thiolase, peroxisomal precursor antibody produced in rabbit, Anti-Acetyl-CoA acyltransferase antibody produced in rabbit, Anti-Peroxisomal 3-oxoacyl-CoA thiolase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VLKDVNLRPEQLGDICVGNVLQPGAGAIMARIAQFLSDIPETVPLSTVNRQCSSGLQAVASIAGGIRNGSYDIGMACGVESMSLADRGNPGNITSRLMEKEKARDCLIPMGITSENVAERFGISREKQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAA1(30)
Immunogen
3-Ketoacyl-CoA thiolase, peroxisomal precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACAA1 (acetylo-CoA acylotransferaza 1) jest genem odporności wrodzonej związanym z β-oksydacją kwasów tłuszczowych w peroksysomach. Jest to glikoproteina o dużej masie cząsteczkowej (Mr 790,000) obecna w niskich stężeniach w surowicy. Jest silnie zaangażowana w szlak TLR4 (Toll-like receptor 4), w którym pośredniczy endotoksyna. Niedobór genu ACAA1 powoduje zespół pseudo-Zellwegera. Podwyższony poziom ACAA1 odnotowano w komórkach nowotworowych płuc i trzustki. Dlatego pomiar poziomu ACAA1 może mieć dodatkowe znaczenie w wykrywaniu określonych typów nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70456
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peripheral nervous system plasmalogens regulate Schwann cell differentiation and myelination.
da Silva TF, Eira J, Lopes AT, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124(6), 2560-2570 (2014)
D J Culkin et al.
The Prostate, 20(2), 117-122 (1992-01-01)
Adenocarcinoma associated antigen (ACAA) is a large molecular weight protein that is normally found in low serum levels. Recent data have revealed elevations in patients with adenocarcinomas, including prostate cancer. To evaluate the relationship of ACAA levels with prostate cancer
V B Pinto et al.
Cancer research, 46(12 Pt 1), 6520-6524 (1986-12-01)
The current investigation describes the purification and partial characterization of a new adenocarcinoma-associated antigen (ACAA). ACAA is a large molecular weight glycoprotein (Mr 790,000 by size chromatography on Sepharose CL-6B) that migrates in the alpha 1 region upon electrophoresis and
Joanne E Sordillo et al.
BMC medical genetics, 12, 158-158 (2011-12-14)
Polymorphisms in the endotoxin-mediated TLR4 pathway genes have been associated with asthma and atopy. We aimed to examine how genetic polymorphisms in innate immunity pathways interact with endotoxin to influence asthma risk in children. In a previous analysis of 372
A Bout et al.
Biochimica et biophysica acta, 1090(1), 43-51 (1991-08-27)
We have characterized the gene encoding human peroxisomal 3-oxoacyl-CoA thiolase, an enzyme operative in the peroxisomal beta-oxidation system. We found one version of this gene (gene symbol ACAA) in the human genome, in contrast to the situation in rat where
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007244-100UL4061837123856
HPA007244-25UL4061842788606