Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA007569
Sigma-Aldrich
Anti-ACAT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
ACAT, THIL
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAT1(38)
Immunogen
Acetylotransferaza acetylo-CoA, mitochondrialny prekursor rekombinowanego białka znakowanego epitopem (PrEST)
Sekwencja
NEQDAYAINSYTRSKAAWEAGKFGNEVIPVTVKGQPDVVKEDEEYKRVDFSKVPKLKTVFQKENGTVTAANASTLNDGAAALVLMTADAAKRLNVTPLARIVAFADAAVEPIDFPIAPVYAASMV
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Gen ACAT1 (acetylotransferaza acetylo-CoA 1) koduje enzym mitochondrialny, który jest również nazywany tiolazą acetylo-CoA i katalizuje odwracalne tworzenie acetyloacetylo-CoA z dwóch cząsteczek acetylo-CoA. ACAT1 jest kluczowym enzymem w ponownym wykorzystaniu ketonów. Stwierdzono, że ekspresja tego białka jest regulowana w komórkach nowotworowych w celu produkcji i / lub wykorzystania ciał ketonowych i może służyć jako potencjalny biomarker do prognozowania raka i nowy cel terapii przeciwnowotworowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86795
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Howard T Chang et al.
Nutrition & metabolism, 10(1), 47-47 (2013-07-09)
Recent studies in animal models, based on the hypothesis that malignant glioma cells are more dependent on glycolysis for energy generation, have shown promising results using ketogenic diet (KD) therapy as an alternative treatment strategy for malignant glioma, effectively starving
Ubaldo E Martinez-Outschoorn et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(21), 3964-3971 (2012-10-23)
We have previously proposed that catabolic fibroblasts generate mitochondrial fuels (such as ketone bodies) to promote the anabolic growth of human cancer cells and their metastasic dissemination. We have termed this new paradigm "two-compartment tumor metabolism." Here, we further tested
Sandra Andersson et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 61(11), 773-784 (2013-08-08)
Antibody-based protein profiling on a global scale using immunohistochemistry constitutes an emerging strategy for mapping of the human proteome, which is crucial for an increased understanding of biological processes in the cell. Immunohistochemistry is often performed indirectly using secondary antibodies
Ubaldo E Martinez-Outschoorn et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(21), 3956-3963 (2012-10-23)
We have previously suggested that ketone body metabolism is critical for tumor progression and metastasis. Here, using a co-culture system employing human breast cancer cells (MCF7) and hTERT-immortalized fibroblasts, we provide new evidence to directly support this hypothesis. More specifically
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging