Kluczowe dokumenty
SAB1412070
Sigma-Aldrich
ANTI-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CXCL12, PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCL12(6387)
Opis ogólny
Aby uzyskać podstawowe informacje na temat chemokin, patrz CXCL1 (MIM 155730). Czynniki 1-alfa i 1-beta pochodzące z komórek zrębu to małe cytokiny należące do rodziny interkryn, których członkowie aktywują leukocyty i są często indukowane przez bodźce prozapalne, takie jak lipopolisacharyd, TNF (patrz MIM 191160) lub IL1 (patrz MIM 147760). Interkryny charakteryzują się obecnością 4 konserwowanych cystein, które tworzą 2 wiązania dwusiarczkowe. Można je podzielić na 2 podrodziny. W podrodzinie CC, która obejmuje chemokiny beta, reszty cysteinowe sąsiadują ze sobą. W podrodzinie CXC, która obejmuje chemokiny alfa, są one oddzielone interweniującym aminokwasem. Białka SDF1 należą do tej drugiej grupy.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CXCL12 (AAH39893.1, 1 a.a. ~ 89 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNAKVVVLVLLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iichiroh Onishi et al.
Pathology, 46(7), 623-629 (2014-11-14)
Even though the BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor imatinib significantly improves the prognosis of chronic myelogenous leukaemia (CML) patients, drug resistance is a major obstacle to better management. We examined the interaction of recently defined bone marrow microenvironment factors CXCL12 and
Brendon Mitchell et al.
Human pathology, 45(10), 2094-2100 (2014-08-19)
Dysregulation of the CXCR4/CXCL12 axis, relevant in melanoma progression, activates cell cycle progression and migration via stimulation of the MAPK pathway. We sought to ascertain the cooperativity of the CXCR4/CXCL12 axis with established prognosticators and BRAF status in melanoma. Samples
Haralabos Papatheodorou et al.
Pathology, research and practice, 210(10), 662-667 (2014-07-22)
SDF-1/CXCR4 axis is involved in various steps of breast tumorigenesis such as tumor growth, angiogenesis and metastasis. The goal of the present study is to demonstrate in detail the immunohistochemical distribution of SDF-1 and CXCR4 in invasive breast carcinomas and
Yu-suke Torisawa et al.
Nature methods, 11(6), 663-669 (2014-05-06)
Current in vitro hematopoiesis models fail to demonstrate the cellular diversity and complex functions of living bone marrow; hence, most translational studies relevant to the hematologic system are conducted in live animals. Here we describe a method for fabricating 'bone
R N Daggett et al.
The British journal of dermatology, 171(4), 722-731 (2014-04-15)
Mycosis fungoides (MF) classically presents from patch stage to plaque stage over a number of years and finally progresses to tumour stage with nodal or visceral involvement. The mechanism of progression remains incompletely elucidated. Chemokines and their receptors are known