Kluczowe dokumenty
SAB1412045
Sigma-Aldrich
ANTI-KIT antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C-Kit, CD117, KIT, PBT, SCFR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
Gen ten koduje ludzki homolog protoonkogenu c-kit. C-kit został po raz pierwszy zidentyfikowany jako komórkowy homolog wirusowego onkogenu mięsaka kotów v-kit. Białko to jest transmembranowym receptorem typu 3 dla MGF (czynnika wzrostu komórek tucznych, znanego również jako czynnik komórek macierzystych). Mutacje w tym genie są związane z nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego, chorobą komórek tucznych, ostrą białaczką szpikową i piebaldyzmem. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KIT (NP_000213, 41 a.a. ~ 140 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PGKSDLIVRVGDEIRLLCTDPGFVKWTFEILDETNENKQNEWITEKAEATNTGKYTCTNKHGLSNSIYVFVRDPAKLFLVDRSLYGKEDNDTLVRCPLTD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Ciccia et al.
Rheumatology (Oxford, England), 53(7), 1313-1320 (2014-03-08)
The aim of this study was to evaluate the role of rituximab (RTX) in modulating the expression of the IL-17/IL-23 pathway in the salivary glands (SGs) of patients with primary SS (pSS). Consecutive SG biopsies were obtained from 15 patients
Marc P Pusztaszeri et al.
Cancer cytopathology, 122(8), 596-603 (2014-06-13)
c-KIT/CD117 down-regulation has been described in papillary thyroid carcinoma (PTC). In this study, the authors investigated CD117 as an ancillary immunocytochemical test for PTC in fine-needle aspiration biopsy (FNAB). The expression of CD117 was assessed in cytologic samples of histologically
Cláudia M Salgado et al.
Pediatric and developmental pathology : the official journal of the Society for Pediatric Pathology and the Paediatric Pathology Society, 17(3), 198-203 (2014-04-01)
Nevocytes (NC) and mastocytes (MC) have different progenitors but share stem cell factor as regulator/activator of NC and for differentiation/proliferation of MC. Both cell types express stem cell factor receptor CD117. We hypothesize that large/giant congenital melanocytic nevi (L/GCMN) may
Suchandra Chowdhury et al.
Glycoconjugate journal, 31(6-7), 523-535 (2014-10-07)
Childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) originates from mutations in haematopoietic progenitor cells (HPCs). For high-risk patients, treated with intensified post-remission chemotherapy, haematopoietic stem cell (HSC) transplantation is considered. Autologous HSC transplantation needs improvisation till date. Previous studies established enhanced disease-associated
J Marius Munneke et al.
Blood, 124(5), 812-821 (2014-05-24)
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is widely used to treat hematopoietic cell disorders but is often complicated by graft-versus-host disease (GVHD), which causes severe epithelial damage. Here we have investigated longitudinally the effects of induction chemotherapy, conditioning radiochemotherapy, and