Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB1411939
Sigma-Aldrich
ANTI-CDK8 antibody produced in mouse
clone 5H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDK8, K35, MGC126074, MGC126075
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human,
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDK8(1024)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny kinaz białkowych zależnych od cyklin (CDK). Członkowie rodziny CDK są bardzo podobni do produktów genów Saccharomyces cerevisiae cdc28 i Schizosaccharomyces pombe cdc2 i są znani jako ważne regulatory progresji cyklu komórkowego. Kinaza ta i jej podjednostka regulatorowa cyklina C są składnikami kompleksu holoenzymu polimerazy RNA II, który fosforyluje domenę karboksyterminalną (CTD) największej podjednostki polimerazy RNA II. Wykazano również, że kinaza ta reguluje transkrypcję poprzez celowanie w podjednostki CDK7/cykliny H ogólnego czynnika inicjacji transkrypcji IIH (TFIIH), zapewniając w ten sposób połączenie między kompleksami białkowymi podobnymi do mediatorów a podstawową maszynerią transkrypcyjną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDK8 (NP_001251, 375 a.a. ~ 464 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QQQGNNHTNGTGHPGNQDSSHTQGPPLKKVRVVPPTTTSGGLIMTSDYQRSNPHAAYPNPGPSTSQPQSSMGYSATSQQPPQYSHQTHRY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1411939-100UG4061831677997