Kluczowe dokumenty
SAB1411909
Sigma-Aldrich
ANTI-IL11 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AGIF, IL-11, IL11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL11(3589)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin gp130. Cytokiny te napędzają tworzenie wielopodjednostkowych kompleksów receptorowych, z których wszystkie zawierają co najmniej jedną cząsteczkę przezbłonowego receptora sygnałowego IL6ST (gp130). Wykazano, że cytokina ta stymuluje zależny od limfocytów T rozwój komórek B produkujących immunoglobuliny. Stwierdzono również, że wspiera proliferację hematopoetycznych komórek macierzystych i komórek progenitorowych megakariocytów. (dostarczone przez RefSeq)
Gen interleukiny 11 (IL11), z pięcioma eksonami obejmującymi 7kb genomowego DNA, jest mapowany na ludzki chromosom 19q13.42. Kodowane białko należy do rodziny cytokin IL-6. IL-11 jest wydzielana przez aktywowane astrocyty.
Immunogen
IL11 (NP_000632, 23 a.a.-199 a.a.) częściowe białko rekombinowane.
Sekwencja
GPPPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDSLPTLAMSAGALGALQLPGVLTRLRADLLSYLRHVQWLRRAGGSSLKTLEPELGTLQARLDRLLRRLQLLMSRLALPQPPPDPPAPPLAPPSSAWGGIRAAHAILGGLHLTLDWAVRGLLLKTRL
Działania biochem./fizjol.
Interleukina 11 (IL11) stymuluje nowotworzenie w połączeniu z angiogenezą guza pierwotnego i przerzutów w odległych narządach. Sygnalizacja IL-11 jest uważana za etap ograniczający szybkość nowotworzenia w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. W związku z tym hamowanie sygnalizacji IL-11 można uznać za nową strategię terapeutyczną dla różnych nowotworów. Ponadto białko to pełni również rolę ochronną, zwiększając regenerację płytek krwi i odpowiedzi zapalne u pacjentów z sepsą z małopłytkowością. Mutacja w genie zwiększa ryzyko podatności na chorobę Hirschsprunga i stwardnienie rozsiane (SM).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IL-11 in multiple sclerosis.
Xin Zhang et al.
Oncotarget, 6(32), 32297-32298 (2015-10-10)
L H Kim et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 27(10), 1371-1377 (2015-07-15)
Hirschsprung disease (HSCR) is a congenital and heterogeneous disorder characterized by the absence of enteric ganglia during enteric nervous system (ENS) development. Our recent genome-wide association study has identified a variant (rs6509940) of interleukin-11 (IL-11) as a potential susceptible locus
Bing Wan et al.
Cytokine, 76(2), 138-143 (2015-08-16)
To examine the platelet recovering and anti-inflammatory effects of IL-11 in the treatment of sepsis, accompanied with thrombocytopenia and to investigate the associated mechanisms via a case-control study. 105 patients enrolled for the study were segregated into (1) IL-11 therapy
D McKinley et al.
Genomics, 13(3), 814-819 (1992-07-01)
The genomic sequence of human interleukin-11 (IL11) has been isolated based on its sequence homology with a cDNA clone encoding primate IL11. The human IL11 genomic sequence is 7 kb in length and consists of five exons and four introns.
Cameron N Johnstone et al.
Cytokine & growth factor reviews, 26(5), 489-498 (2015-07-27)
Interleukin (IL)-11 is a member of the IL-6 family of cytokines that is defined by the shared use of the GP130 signal transducing receptor subunit. In addition of its long recognized activities as a hemopoietic growth factor, IL-11 has an