Kluczowe dokumenty
SAB1411484
Sigma-Aldrich
Anti-ACOX3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 69.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOX3(8310)
Opis ogólny
Oksydaza acylo-koenzymu A 3, znana również jako oksydaza prystanoilo-CoA (ACOX3), bierze udział w desaturacji 2-metylowych rozgałęzionych kwasów tłuszczowych w peroksysomach. W przeciwieństwie do szczurzego homologa, ludzki gen ulega ekspresji w bardzo małych ilościach w wątrobie, tak że jego mRNA był niewykrywalny przez rutynową analizę Northern-blot lub jego produkt przez immunoblotting lub pomiary aktywności enzymu. Jednakże ludzki cDNA kodujący białko o długości 700 aminokwasów z peroksysomalnym C-końcowym tripeptydem S-K-L został wyizolowany i uważa się, że ulega ekspresji w szczególnych warunkach, takich jak określone etapy rozwoju lub w sposób specyficzny dla tkanki w tkankach, które nie zostały jeszcze zbadane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACOX3 (AAH17053.1, 1 a.a. ~ 624 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASTVEGGDTALLPEFPRGPLDAYRARASFSWKELALFTEGEGMLRFKKTIFSALENDPLFARSPGADLSLEKYRELNFLRCKRIFEYDFLSVEDMFKSPLKVPALIQCLGMYDSSLAAKYLLHSLVFGSAVYSSGSERHLTYIQKIFRMEIFGCFALTELSHGSNTKAIRTTAHYDPATEEFIIHSPDFEAAKFWVGNMGKTATHAVVFAKLCVPGDQCHGLHPFIVQIRDPKTLLPMPGVMVGDIGKKLGQNGLDNGFAMFHKVRVPRQSLLNRMGDVTPEGTYVSPFKDVRQRFGASLGSLSSGRVSIVSLAILNLKLAVAIALRFSATRRQFGPTEEEEIPVLEYPMQQWRLLPYLAAVYALDHFSKSLFLDLVELQRGLASGDRSARQAELGREIHALASASKPLASWTTQQGIQECREACGGHGYLAMNRLGVLRDDNDPNCTYEGDNNILLQQTSNYLLGLLAHQVHDGACFRSPLKSVDFLDAYPGILDQKFEVSSVADCLDSAVALAAYKWLVCYLLRETYQKLNQEKRSGSSDFEARNKCQVSHGRPLALAFVELTVVQRFHEHVHQPSVPPSLRAVLGRLSALYALWSLSRHAALLYRAERRCSCPGRRDRSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)