Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA064845
Sigma-Aldrich
Anty-ACOX2
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
BRCACOX, BRCOX, THCCox
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VTVKGFTEALEKLENEPAIQQVLKRLCDLHAIHGILTNSGDFLHDAFLSGAQVDMARTAYLDLLRLIRKDAILLTDAFDFTDQCL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOX2(8309)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ACOX2 (oksydaza acylo-CoA 2) jest enzymem ograniczającym szybkość zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 3p14. Koduje peroksysomalną oksydazę acylo-CoA o rozgałęzionym łańcuchu. ACOX2 ulega ekspresji w wątrobie i nerkach.
Immunogen
oksydaza acylo-CoA 2, łańcuch rozgałęziony
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało anty-ACOX2 zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
ACOX2 (oksydaza acylo-CoA 2) uczestniczy w β-oksydacji rozgałęzionych, długołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz w produkcji prekursorów kwasów żółciowych. Utrata ACOX2 prowadzi do wrodzonego błędu produkcji kwasów żółciowych z utrzymującą się hipertransaminazemią. ACOX2 może uczestniczyć w degradacji długo rozgałęzionych kwasów tłuszczowych (kwasów fitanowego i pristanowego).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST90117
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ACOX2 deficiency: A disorder of bile acid synthesis with transaminase elevation, liver fibrosis, ataxia, and cognitive impairment.
Vilarinho S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(40), 11289-11293 (2016)
Affinity proteomic profiling of plasma for proteins associated to area-based mammographic breast density.
Bystrom S, et al.
Breast Cancer Research, 20(1), 14-14 (2018)
ACOX2 deficiency: An inborn error of bile acid synthesis identified in an adolescent with persistent hypertransaminasemia.
Monte M J, et al.
Journal of Hepatology, 66(3), 581-588 (2017)
Expression of an estrogen-regulated variant transcript of the peroxisomal branched chain fatty acid oxidase ACOX2 in breast carcinomas.
Bj?rklund S S, et al.
BMC Cancer, 15(1), 524-524 (2015)
Wolf-Dieter Lienhart et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 535(2), 150-162 (2013-03-19)
Vitamin B2 (riboflavin) is an essential dietary compound used for the enzymatic biosynthesis of FMN and FAD. The human genome contains 90 genes encoding for flavin-dependent proteins, six for riboflavin uptake and transformation into the active coenzymes FMN and FAD
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA064845-100UL4061831746556
HPA064845-25UL4061841635680